E8159
Anti-EDEM1 antibody,Mouse monoclonal
clone EDEM1-17, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-EDEM, Anti-ER degradation enhancer, mannosidase alpha-like 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
EDEM1-17, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 75/65 kDa
Espèces réactives
mouse, human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells expressing recombinant human or mouse EDEM1
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EDEM1(9695)
Description générale
Application
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immuno-electron microscopy
- immunohistochemistry (IHC)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable