D3321
Dipeptidyl Peptidase VII human
recombinant, expressed in Sf9 cells
Synonyme(s) :
DPP7, Quiescent cell proline dipeptidase
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in Sf9 cells
Niveau de qualité
Forme
solution
Activité spécifique
≥1,500 units/μg protein
≥1500 units/μg protein
Poids mol.
89.1 kDa
Maladie(s) pertinente(s)
diabetes; cardiovascular diseases
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Propriétés physiques
Définition de l'unité
Forme physique
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2