D041
S(+)-Propylnorapomorphine hydrochloride
solid
Synonyme(s) :
S(+)-NPA hydrochloride, S(+)10,11-Dihydroxy-N-n-propylnoraporphine hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Niveau de qualité
Couleur
off-white
Solubilité
H2O: moderately soluble
ethanol: soluble (Solutions should be freshly prepared.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.[H][C@@]12Cc3ccc(O)c(O)c3-c4cccc(CCN1CCC)c24
InChI
1S/C19H21NO2.ClH/c1-2-9-20-10-8-12-4-3-5-14-17(12)15(20)11-13-6-7-16(21)19(22)18(13)14;/h3-7,15,21-22H,2,8-11H2,1H3;1H/t15-;/m0./s1
Clé InChI
PCOQOGIDTIFQAM-RSAXXLAASA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Attention
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable