CN350-05
Canine Coronary Artery Smooth Muscle Cells: CnCASMC (Cryovial)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
canine coronary artery (normal, tunica intima and media)
Conditionnement
pkg of 500,000 cells
Fabricant/nom de marque
Cell Applications, Inc
Caryotype
2n = 78
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cardiovascular diseases
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Description générale
Canine Coronary Artery Smooth Muscle Cells (CnCASMC) provide an excellent animal model system to study all aspects of cardiovascular function and disease.
Origine de la lignée cellulaire
Procédure de repiquage
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable