Principaux documents
CLS710115
Pyrex® certified volumetric pipette, color-coded, Class A
green, volume 15.0 mL, accuracy: 0.03 mL
Synonyme(s) :
Corning® pipette, CRT/SR, 15 mL, Corning® 7101, Corning® 7101
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Matériaux
borosilicate glass
green
Caractéristiques
class A
graduation
Conditionnement
pack of 2 ea
case of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 7101-15
Plage de mesure du volume
15.0 mL, accuracy: 0.03 mL
Longueur
445 mm
Capacité
15.0 mL
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.