CLS480138
Corning® LSE™ rotors for LSE™ compact centrifuges
swing-out rotor for 6 x 5 mL tubes, 3,500 rpm, 1/cs
Synonyme(s) :
swing-out centrifuge rotor
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
to hold 6 x 5 mL tubes
Conditionnement
case of 1
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Corning 480138
Paramètres
200-63500 max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models LSE Compact