Principaux documents
CLS4510
Corning® 384 well microplate, low volume
High Binding surface treatment, black polystyrene, round bottom, non-sterile, lid: no, pack of 10
Synonyme(s) :
384 multiwell plates
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
black bottom
black polystyrene
round bottom
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
lid: no
skirt
High Binding surface treatment
Conditionnement
pack of 10
case of 50
Fabricant/nom de marque
Corning 4510
Taille
384 well
Volume des puits
35 μL
Puits
384 wells , low volume
Volume de travail
2-20 μL
Type de liaison
high binding surface
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.