CLS4088
Corning® pipettor stand for Lambda® Plus 8-and 12-channel pipettors
stand is designed to hold one Corning Lambda plus 8-channel or 12-channel pipettors
Synonyme(s) :
multi-channel pipettor
About This Item
Code UNSPSC :
41122801
Nomenclature NACRES :
NB.01
Produits recommandés
Caractéristiques
Holds 1 x multichannel pipettor
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 4088
Catégories apparentées
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lambda is a registered trademark of Corning, Inc.