CLS357529
Corning® Falcon® Bulk Packed Serological Pipettes
capacity 5 mL, space saver, sterile
Synonyme(s) :
pipet
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polystyrene
Stérilité
sterile
Caractéristiques
subdivision
Fabricant/nom de marque
Corning 357529
Capacité
5 mL
Catégories apparentées
Application
Informations légales