Principaux documents
CLS356008
Corning® Fibronectin
from human(Natural), pack of 5 mg
Synonyme(s) :
Cell adhesion protein, Fibronectin protein, Fibronectin solution
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NB.35
Source biologique
human (Natural)
Conditionnement
pack of 5 mg
Fabricant/nom de marque
Corning 356008
Catégories apparentées
Description générale
Corning Fibronectin, human, 5mg, is used as a thin coating on tissue-culture surfaces to promote attachment, spreading, and proliferation of a variety of cell types. The principal functions of fibronectin appear to be in cellular migration during wound healing and development, regulation of cell growth and differentiation, and haemostasis/thrombosis.
Quality
Purity = 90% by SDS-PAGE
Tested for ability to promote attachment and spreading of BHK-21 cells
Found negative for bacteria, fungi, and mycoplasma
Source
Human plasma. Source material tested for hepatitis B antigen and HIV-1 antibody.
Molecular Weight
440 kD (unreduced form)
Preparation and Storage
Stable for three months at 2° to 8°C (lyophilized) or two weeks at -20°C (solubilized)
Handling
Recommended concentration - 1-5 μg/cm² of growth surface for coating or at 5 μg/ml as a media additive
Formulation
Lyophilized from CAPS buffer containing NaCl and CaCl2, pH 11.0
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du ministère français de la recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable