CLS352097
Corning® Falcon® Centrifuge Tubes
capacity 15 mL, conical polypropylene, cap, dome seal screw, racked, sterile
Synonyme(s) :
culture tube
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
conical polypropylene
Stérilité
sterile
Caractéristiques
cap dome seal screw
Fabricant/nom de marque
Corning 352097
Capacité
15 mL
Catégories apparentées
Application
Informations légales