CLS351177
Corning® Falcon® 96 Well Cell Culture Plate
round clear polystyrene, lid, sterile
Synonyme(s) :
Cell Culture Plate, Falcon 96-Well Plate
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
round clear polystyrene
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid
Fabricant/nom de marque
Corning 351177
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Taille
96 well
Type de liaison
cell culture treated