CLS339801L
Pyrex® 47 mm microfiltration assembly
funnel capacity 1 L
Synonyme(s) :
lab equipment accessory
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
glass housing
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Corning
Capacité de l'entonnoir
1 L
Diam. du col
33-41 mm
Capacité
1000 mL capacity