CLS3085
Corning® multiwell plates, plate lids and sealing mats
DMSO-resistant cyclic-olefin copolymer universal lid, universal fit, non-sterile, 50/cs
Synonyme(s) :
microplate lid, multiwell plate lid, universal microplate lid, universal multiwell plate lid
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
amber wells
cyclic olefin copolymer (COC)
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
lid
Conditionnement
pack of 25
case of 50
Fabricant/nom de marque
Corning 3085
Taille
96 or 384 wells
Couleur
amber
Adéquation
suitable for (cell cuture)
Catégories apparentées
Description générale
- Tinted amber for light-sensitive assays
- These standard height lids are made of cyclic-olefin which is 100% DMSO-resistant
- Lids do not fit Corning 2 μL 1536 well microplates
- Nonsterile