Principaux documents
CLS16864050
Corning® weighing bottle
diam. × H 40 mm × 50 mm
Synonyme(s) :
storage vessel
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
Matériaux
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
glass cap
wide-mouth bottle
Caractéristiques
cap
Conditionnement
case of 12 ea
pack of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 1686-4050
Diam. du col du flacon
~46 mm
Capacité
45 mL
Diam. × H
40 mm × 50 mm
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.