MCP21
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Mouse x Mouse Hybridoma
Conditionnement
tube of 5 μg 96030418-DNA-5UG
pkg of vial of cells 96030418-1VL
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Myélome
Sp2/0
Réactivité
Anti-Proteasomes, human
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Immunogène
Application
Milieu de culture
Procédure de repiquage