BSH 012 human cell line
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human blood
Conditionnement
tube of 5 μg 94082279-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94082279-1VL
Ethnicité
Not specified
Sexe
female
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
Description de la lignée cellulaire
Profil d'ADN
B: 08 38
HLA DRB1: 0301 0402
HLA DRB3: 101
HLA DRB4: 101
HLA DQAP: 3.1 4.1
HLA DQA1: 0501 03
HLA DQB1: 0201 0302
HLA DPB1: 01011 0401
Profil sérologique
HLA B: 8 38
HLA B ief: 38.1
Milieu de culture
Procédure de repiquage