SOL, CA human cell line
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human blood
Conditionnement
tube of 5 μg 94082252-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94082252-1VL
Ethnicité
Not specified
Sexe
not specified
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
Description de la lignée cellulaire
Profil d'ADN
HLA DRB3: 202
HLA DRB4: 101
HLA DQAP: 2.1 4.1
HLA DQA1: 0501 0201
HLA DQB1: 201
HLA DPB1: 0202 0301
Profil sérologique
HLA A ief: 11.2 33.2
HLA C: 3
HLA C wief:
HLA B: 21 55
Milieu de culture
Procédure de repiquage