CRJC human cell line
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Synonyme(s) :
2094
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human blood
Conditionnement
tube of 5 μg 94071412-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94071412-1VL
Ethnicité
African American
Sexe
not specified
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Description de la lignée cellulaire
Profil d'ADN
HLA DRB3: 202
HLA DRB4: 101
HLA DQA1: 01021 0302
HLA DQB1: 0502 0201
Profil sérologique
HLA DR: 11
Milieu de culture
Procédure de repiquage