JS human cell line
IHW Number: 9228, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 94022532
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human blood
Conditionnement
tube of 5 μg 94022532-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94022532-1VL
Ethnicité
American Caucasian
Sexe
male
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
Description de la lignée cellulaire
Profil d'ADN
Cw: 0501 0702
B: 0702 1801
HLA DRB1: 15 03
HLA DQB1: 02 06
Profil sérologique
HLA B: 7 18
Bw4/bw6: 6
HLA DR: 2 3
Milieu de culture
Procédure de repiquage