COLO 853
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human lymph
Conditionnement
tube of 5 μg 93052606-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93052606-1VL
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Not specified
Morphologie
Epithelial
Produits
Melanin
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Profil d'ADN
CSF1PO: 11
D13S317: 11,12
D16S539: 13
D5S818: 11
D7S820: 8,10
THO1: 10
TPOX: 8,11
vWA: 17,19
Milieu de culture
Procédure de repiquage