NI 4 426/7A3-3
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., Reactivity Anti-interleukin-4, human )
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Mouse x Mouse Hybridoma
Conditionnement
tube of 5 μg 92030618-DNA-5UG
pkg of vial of cells 92030618-1VL
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Myélome
NS0
Réactivité
Anti-interleukin-4, human
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
dry ice
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Immunogène
Application
Milieu de culture
Procédure de repiquage