MOPC 31C
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 90110707, mouse unknown/unspecified, Lymphoblast
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse unknown/unspecified
Conditionnement
tube of 5 μg 90110707-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90110707-1VL
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Modal no. 43, 81-85 hyperdiploid
Morphologie
Lymphoblast
Produits
Immunoglobulin G (IgG1)
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Milieu de culture
Procédure de repiquage