JW8/5/13
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA. Reactivity: Anti-NP (4-hydroxy-3 nitrophenacetyl), 87080706
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Mouse + Human Transfectoma
Conditionnement
tube of 5 μg 87080706-DNA-5UG
vial of cells 87080706-1VL
ImmunoDon
Not applicable
Myélome
J558L
Réactivité
Anti-NP (4-hydroxy-3 nitrophenacetyl)
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Isotype
IgE
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Milieu de culture
Procédure de repiquage