LIM2099 cell line human
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 12062002, human liver (metastasis), epithelial
Synonyme(s) :
LIM 2099, LIM-2099
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human liver (metastasis)
Conditionnement
tube of 5 μg 12062002-DNA-5UG
pkg of vial of cells 12062002-1VL
Mode de croissance
adherent
Morphologie
epithelial
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Description de la lignée cellulaire
Milieu de culture
Procédure de repiquage