KARPAS 384
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Synonyme(s) :
KARPAS, 384, KARPAS-384, KARPAS384
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human blood
Conditionnement
tube of 5 μg 06120602-DNA-5UG
pkg of vial of cells 06120602-1VL
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Complex, refer to Dyer et al., 1993
Morphologie
Large clumps growing slowly in suspension
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Profil d'ADN
Milieu de culture
Procédure de repiquage