C7745
CDK7/Cyclin H1/MNAT1, active, His tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
CAK, CCNH, CDKN7, MAT1, P39mo15, RNF66, STK1, p34, p37
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Niveau de qualité
Gamme de produits
PRECISIO® Kinase
Essai
≥70% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Activité spécifique
17-22 nmol/min·mg
Poids mol.
CDK7 subunit ~40 kDa
MNAT1 subunit ~37 kDa
cyclin D1 ~39 kDa
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... CCNH(902) , CDK7(1022) , MNAT1(4331)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)