Principaux documents
C6269
Supelco
Chromosorb® LC-9
10 μm
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
SB.52
Forme
solid
Niveau de qualité
Superficie
>350 m2/g
Taille des particules
10 μm
Densité
0.48 g/cm3 at 25 °C (lit.)
Application
Separation of carbohydrates, high fructose syrup, sugars, amines, nucleotides, strongly polar compounds, carboxylic acids, polyhydroxy compounds, etc.
Liaison
A polar-bonded phase on Chromosorb LC-6.
Notes préparatoires
Prepared by chemically bonding an amino type functional group on the microparticle silica substrate.
Informations légales
Chromosorb is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.