C6187
Nalgene® sealing cap assembly
diam. 24 mm, pack of 2 ea
Synonyme(s) :
bottle seal, tube sealing device
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
Tefzel® plug
Viton® O-ring
polypropylene screw closure
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Nalgene DS3131-0024
Diamètre
24 mm
Catégories apparentées
Application
Informations légales