C-22210
Endothelial Cell Growth Medium
Basal Medium, 500 ml
Synonyme(s) :
Primary Cell Culture Media, Recommended with C-39215 or C-39210
About This Item
Produits recommandés
Forme
aqueous solution
Conditionnement
pkg of 500 ml
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
To form a complete medium, it should be combined with the media supplements: C-39215 or C-39210
Application
Conditionnement
Qualité
Stockage et stabilité
Procédure de repiquage
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Protocoles
Cell culture protocol: the endothelial cell transwell migration and invasion assay used to study angiogenesis and cancer cell metastasis. Explore over 350 PromoCell products.