C-12643
Human Small Airway Epithelial Cells (HSAEpC)
500,000 proliferating cells
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human (bronchiole)
Conditionnement
pkg of 500,000 cells
Morphologie
(epithelial)
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
asthma
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Description générale
Origine de la lignée cellulaire
Application
Qualité
Avertissement
Procédure de repiquage
Autres remarques
Produits recommandés
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Primary human small airway epithelial cells and serum-free medium optimized for the in vitro cultivation of epithelial cells from the distal respiratory system. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.