C-12450
Normal Human Epidermal Melanocytes (NHEM)
Juvenile foreskin, isolated in PMA-containing Melanocyte Growth Medium, 500,000 proliferating cells
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human foreskin (juvenile epidermis)
Conditionnement
pkg of 500,000 cells
Morphologie
(epidermal)
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Description générale
Origine de la lignée cellulaire
Application
Composants
Qualité
Avertissement
Procédure de repiquage
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Primary Human Epidermal Melanocytes and growth media optimized for in vitro cultivation of human melanocytes, human pigment epithelial cells, melanoma cells, and neuronal cells. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.