Principaux documents
BUA444-EP
Buckets for Eppendorf® A-4-44 Rotor
(2 x 50 mL conical tubes), pack of 2
Synonyme(s) :
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
About This Item
Code UNSPSC :
41103910
Caractéristiques
Holds 2 x 50 mLcentrifuge tubes
Conditionnement
pack of 2
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022637452 (NA)
Eppendorf® 5804706005 (EU)
Technique(s)
centrifugation: suitable
Capacité
(2 x 50 mL conical tubes)
Compatibilité
for use with Rotor A-4-44
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG