BMSMR9610
Benchmark SmartReader™ UV-Vis Microplate Absorbance Reader
AC/DC input 115 V, US 2-pin plug
About This Item
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific MR9610
Paramètres
at ambient + 5 -45 °C
200-1000 nm (Wavelength range)
Larg. × P × H
-300 mm -11.8 in. -500 mm -19.7 in. -260 mm -10.25 in.
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- 10.0 inch color touch screen for programming & operation
- Accepts 96 & 384 well plates with/without lids
- MR9610-SDP allows for low microvolume measurements for determining Nucleic Acid / Protein concentration & purity
Informations légales
À utiliser avec