BMSIPD9600
Benchmark BeadBlaster™ 96 Ball Mill Homogenizer
AC/DC input 120 V
Synonyme(s) :
Grinder, mixer, tube mill
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
to hold Microplates, 15 & 50 mL tubes, microtubes and vials
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific IPD9600
Paramètres
1800 rpm speed
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Accepts samples in microplates, tubes from 2ml to 50ml and grinding jars to 50ml.
- Homogenize, wet or dry grind and cryogrind all in the same unit.
- Large variety of adapters to accommodate a wide range of samples and sample containers.