BMSDC9602
Benchmark DryChill Ice-free Cooling Block
to hold, 96 x 0.2 mL tubes
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
to hold 96 x 0.2 mL tubes
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific DC9602
Paramètres
4 °C temperature (for up to 230 mins)
L × P × H
-5.9 in. -14.7 cm -4.2 in. -10.5 cm -2.8 in. -7 cm
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages