BMSDC4020
Benchmark DryChill Ice-free Cooling Block
to hold, 40 x 1.5 / 2.0 mL tubes
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
to hold 40 x 1.5 / 2.0 mL tubes
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific DC4020
Paramètres
4 °C temperature (for up to 230 mins)
L × P × H
-5.9 in. -14.7 cm -4.2 in. -10.5 cm -2.8 in. -7 cm
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages