BMSDC1215
Benchmark DryChill Ice-free Cooling Block
to hold, 12 x 15 mL tubes
About This Item
Caractéristiques
to hold 12 x 15 mL tubes
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific DC1215
Paramètres
4 °C temperature (for up to 230 mins)
L × P × H
-5.9 in. -14.7 cm -4.2 in. -10.5 cm -3.8 in. -9.6 cm
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages