B6924
sample loading Buffer (6X)(component for D7808)
About This Item
Code UNSPSC :
12161703
Température de stockage
2-8°C
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable