Principaux documents
AXYTXLF10
MAXYMum Recovery® pipette filter tips, for Pipetman® P2/P10 and Eppendorf® Research/Reference pipettors, ultramicro, extra long
size 0.1-10 μL, pkg of 10x1000tips/cs, racked, clear
Synonyme(s) :
pipet tips
About This Item
Code UNSPSC :
41121601
Nomenclature NACRES :
NB.02
Matériaux
clear
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc TXLF-10
Corning
Conditionnement
pkg of 10x1000tips/cs
Taille
0.1-10 μL
Volume
0.1—10 μL
Couleur
clear
Autres remarques
Browse all pipette tips
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
Pipetman is a registered trademark of Gilson S.A.S. LLC