Principaux documents
AXYTTF1000CBKHTRS
Tecan®-style liquid level sensing filter tips
size 1000 μL, case of 1538 ea 16x96tips/cs, racked, sterile
Synonyme(s) :
pipet tips
About This Item
Code UNSPSC :
41121601
Nomenclature NACRES :
NB.02
Matériaux
black
Stérilité
sterile
Caractéristiques
DNA free
RNase free
barrier
endotoxin free
filter
Conditionnement
case of 1538 ea 16x96tips/cs
Fabricant/nom de marque
Corning TTF-1000-CBK-HTR-S
Taille
1000 μL
Volume
1000 μL
Informations légales
Tecan is a registered trademark of Tecan Group AG