Principaux documents
AXYT200C
Pipette tips
size 200 μL, clear, pkg of 20x1000tips/cs
Synonyme(s) :
pipet tips
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Nomenclature NACRES :
NB.02
Matériaux
clear
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc T-200-C
Corning
Conditionnement
pkg of 20x1000tips/cs
Taille
200 μL
Volume
200 μL
Couleur
clear
Autres remarques
Browse all pipette tips