AXYSCT150BS
Screw cap tubes and caps with O-rings, conical bottom
capacity 1.5 mL, blue, sterile
Synonyme(s) :
centrifuge tubes
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
blue
screw top cap
Stérilité
sterile
Caractéristiques
RCF 20,000 × g
Conditionnement
pack of 500 tubes
case of 8 packs
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc
Corning
Capacité
1.5 mL