Principaux documents
AXYSCT050OS
Screw cap tubes and caps with O-rings, conical bottom
capacity 0.5 mL, orange, sterile
Synonyme(s) :
centrifuge tubes
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.11
Matériaux
orange
screw top cap
Stérilité
sterile
Caractéristiques
RCF 20,000 × g
Conditionnement
pack of 500 tubes
case of 8 packs
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc
Corning
Capacité
0.5 mL