AXYPCR48C
Corning® Axygen® 48 Well PCR Microplate
size 48 wells, conical bottom clear polypropylene wells, pkg of 5x10plates/cs
Synonyme(s) :
Corning® Axygen® PCR Microplate
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
conical bottom clear polypropylene wells
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
lid: no
skirt: no
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc PCR-48-C
Corning
Conditionnement
pkg of 5x10plates/cs
Volume maximum
200 μL
Taille
48 wells
Volume de travail
200 μL
Adéquation
suitable for PCR
Type de liaison
non-treated surface