Principaux documents
AXYPCR384M2C
PCR microplate for ABI 3730, 3100 and MJ Thermocyclers
size 384 wells, Compatible with ABI, Full Skirt, clear, conical bottom clear polypropylene wells, pkg of 5x10plates/cs
Synonyme(s) :
384 multiwell plate
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.22
Matériaux
conical bottom clear polypropylene wells
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
lid: no
skirt Full skirt
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc PCR-384M2-C
Corning
Conditionnement
pkg of 5x10plates/cs
Volume maximum
50 μL
Taille
384 wells
Volume de travail
50 μL
Couleur
clear
Adéquation
suitable for (qPCR)
Type de liaison
non-treated surface