AXYPCR24C
Corning® Axygen® 24 Well PCR Microplate
size 24 wells, clear, : no, conical bottom clear polypropylene wells, maximum volume 200 μL, pkg of 5x10plates/cs
Synonyme(s) :
Corning® Axygen® PCR Microplate
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
conical bottom clear polypropylene wells
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
: no
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc PCR-24-C
Corning
Conditionnement
pkg of 5x10plates/cs
Volume maximum
200 μL
Taille
24 wells
Volume de travail
200 μL
Couleur
clear
Adéquation
suitable for PCR
Type de liaison
non-treated surface