AXYPCR0108LPRTW
Axygen low profile 0.1 mL thin wall PCR strip tubes & real time strip caps
white
Synonyme(s) :
centrifuge tubes
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
cap (strip caps)
polypropylene
white
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 125 ea
case of 1250 ea
Fabricant/nom de marque
Corning PCR0108LPRTW
Volume de travail
5-125 μL
Adéquation
suitable for (RTPCR)