ADF356307S-EP
Adapter for Eppendorf® F-35-6-30 Rotor
holds 1 x 7 - 15 mL round-bottom tube, small rotor bore, small rotor bore, pack of 2 ea
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
holds 1 x 7 - 15 mL round-bottom tube, small rotor bore
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022654512 (NA)
Paramètres
7,005 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Diamètre
16 mm
Compatibilité
for use with Rotor F-35-6-30 (small rotor bore)