ADF356305R-EP
Adapter for Eppendorf® F-35-6-30 Rotor
holds 1 x 50 mL round-bottom tube, large rotor bore, large rotor bore, pack of 2 ea
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
holds 1 x 50 mL round-bottom tube, large rotor bore
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5427737006 (EU)
Paramètres
7,581 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Diamètre
29 mm
Compatibilité
for use with Rotor F-35-6-30 (large rotor bore)